Merck
1.70357
Supelco
ICP-Standard für Tellur
traceable to SRM from NIST H₆TeO₆ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Te Certipur®
Synonym(e):
Tellurium Calibration Standard for ICP
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.013 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Anwendung
Der Tellur-IPC-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
  • Er kann als Standardlösung zum Erstellen einer Kalibrierungskurve bei der Bestimmung des Gesamtgehalts von Tellur in einer Bodenprobe mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) eingesetzt werden.
  • Er wird als interner Standard bei der Analyse von Pflanzenproben auf die Anwesenheit von Jod mittels ICP-MS verwendet.
Hinweis zur Analyse
1.000 mg/l Te in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem H6TeO6 und HNO3
Sonstige Hinweise
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of iodine in plants by ICP-MS after alkaline microwave extraction
A Jerse
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 137, 355-362 (2018)
Development of a tellurium speciation study using IC-ICP-MS on soil samples taken from an area associated with the storage, processing, and recovery of electrowaste
K Grygoyc
Molecules (Basel), 26, 2651-2651 (2021)