Merck
1.70363
Supelco
ICP-Standard für Titan
traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur®
Synonym(e):
Titan-Kalibrierstandard für ICP
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
1000 mg Ti in water
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
3.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.000 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Anwendung
Der Titan-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard zur Bestimmung der Titankonzentration in Boden- und Sedimentproben durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS).
Hinweis zur Analyse
1.000 mg/l Ti in Wasser, hergestellt mit hochreinem (NH4)2TiF₆ und Wasser
Sonstige Hinweise
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Quantification of anthropogenic TiO 2 nanoparticles in soils and sediments combining size fractionation and trace element ratio
A Philippe, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 37, 338-350 (2022)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.