Merck
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Diol Bonded Phase HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-Diol-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L20
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3.5% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supelcosil LC-Diol-Säulen können zur Trennung von Proteinen durch Gelfiltration verwendet werden. Bei der Verwendung eines wässrigen Puffers schützt die Diol-Phase die Kieselgeloberfläche effektiv vor Proteinen ab. Eine bekannte Anwendung von Diol-Phasen ist die Trennung von Steroiden und Sterolen unter NP-Bedingungen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)