1.50183
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 10 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Empfohlene Produkte
product name
Hibar® 250-10, column L × I.D. 25 cm × 10 mm
Parameter
400 bar pressure
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
Säule L × ID
25 cm × 10 mm
Trenntechnik
supercritical fluid (SFC)
Allgemeine Beschreibung
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Lagerung und Haltbarkeit
Storage temperature: no restrictions.
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany