Wichtige Dokumente
200654
Ethylcellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonym(e):
Ethylcellulose
Empfohlene Produkte
Form
granular
Selbstzündungstemp.
698 °F
Konzentration
48.0-49.5%
Kennzeichnungsgrad
48% ethoxyl
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
Viskosität
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Übergangstemp.
softening point 157 °C
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChIKey
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Anwendung
It can be used as an efficient carrier for multiparticulate sustained drug delivery. For example, it can be used to develop polymeric microspheres for the controlled release of Ivabradine HCL (IBH).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?