1.50155
LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Größe auswählen
CHF 708.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 708.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
11.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
60 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 50000
Symmetrie (Anthracen): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Anthracen): 2.0 - 3.5