Wichtige Dokumente
14-810
Sigma-Aldrich
UbcH5b-Konjugatenzym, 100 µg
The His6-tagged fusion protein of UbcH5b is charge & support ubiquitinylation in vitro. The His6-tagged UbcH5 family members all appear to form thiol ester conjugates with ubiquitin at a similar rate under similar conditions.
Größe auswählen
100 μG
CHF 394.00
CHF 394.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 394.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 394.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Mol-Gew.
Mw 17 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... UBE2D2(7322)
Allgemeine Beschreibung
Das His6-markierte Fusionsprotein von UbcH5b ist geladen und unterstützt die In-vitro-Ubiquitinierung. Im Gegensatz zu ihren GST-markierten Pendants scheinen die His6-markierten Mitglieder der UbcH5-Familie unter ähnlichen Bedingungen in ähnlicher Geschwindigkeit Thiolester-Konjugate mit Ubiquitin zu bilden. Die His-markierte Version dieses Enzyms ist nicht anfällig für Selbstubiquitinierung. UbcH5b weist eine hohe Homologie zu E2-Enzymen der UbC4/5-Familie von S. cerevisiae auf und ist erwiesenermaßen essentiell für den Abbau regulatorischer und abnormer Proteine. UbcH5, zusammen mit UbcH5a und UbcH5c, ist die aktivste Klasse von E2-Enzymen in Zellextrakten und steht mit der Regulation einer Reihe von Transkriptionsfaktoren, einschließlich p53, NF-κB und c-Fos, in Verbindung.
Produktherkunft: Rekombinantes humanes UbcH5b-konjugierendes Enzym, exprimiert in E. coli.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -80 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nach dem anfänglichen Auftauen in einzelne Röhrchen aliquotieren und wieder bei -80°°C einfrieren.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ubiquitin-conjugating enzymes UBC4 and UBC5 mediate selective degradation of short-lived and abnormal proteins.
Seufert, W and Jentsch, S
The Embo Journal, 9, 543-550 (1990)
J P Jensen et al.
The Journal of biological chemistry, 270(51), 30408-30414 (1995-12-22)
Two very closely related human E2 ubiquitin conjugating enzymes, UbfH5B and UbcH5C, have been identified. These enzymes are products of distinct genes and are 88-89% identical in amino acid sequence to the recently described human E2, UbcH5 (now designated UbcH5A)
H Gonen et al.
The Journal of biological chemistry, 274(21), 14823-14830 (1999-05-18)
The last step in the activation of the transcription factor NF-kappaB is signal-induced, ubiquitin- and proteasome-mediated degradation of the inhibitor IkappaBalpha. Although most of the components involved in the activation and degradation pathways have been identified, the ubiquitin carrier proteins