Merck
1.46407
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalz-Peptonwasser, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106229
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.13
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type wide neck
ready-to-use
Verpackung
single packed of 90 mL (in 275 mL wide mouth bottle (6 bottles per box))
bottle of
Flaschenkapazität
275 mL
Flaschenvolumen
90 mL , filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
cosmetics
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt. Ihr geringer Peptongehalt, ihre Phosphatpufferkomponenten und das Natriumchlorid erhalten die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen, ohne ihr Wachstum zu fördern.
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung ist für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten geeignet. Sie wird auch als Lösung zur Probenvorbereitung sowie als Verdünnungs- oder Waschlösung eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Arzneimittelbuch-Anforderungen zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem nach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable