Merck
1.46186
Millipore
ReadyPlate Listeria-Agar
Ready-to-use 90mm plates for the detection of Listeria monocytogenes and other Listeria sp. from food and environmental samples acc to ISO 11290
Synonym(e):
Listeria-Agar nach Ottaviani und Agosti
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Agentur
ISO 11290
Qualitätsniveau
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
ReadyPlate
Verpackung
pkg of (90 mm plate (20 plates per box))
pH-Wert
7.2 ( in H2O)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Listeria spp.
Allgemeine Beschreibung
ReadyPlate Listeria-Agarplatten sind gebrauchsfertige, sterile 90-mm-Platten für Zählung, Nachweis und Identifizierung von Listeria monocytogenes und anderen Listeria sp. aus Lebensmitteln und Futtermitteln. Dieses Medium enthält die chromogene Verbindung 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucopyranosid, ein Substrat zum Nachweis von β-Glucosidase. Das Enzym wird allgemein von allen Listeria sp., die auf dem Medium als blau-grün gefärbte Kolonien erscheinen, erzeugt. Die Differenzierung von Listeria monocytogenes von anderen Listeria sp. wird durch die Produktion einer Phosphatidylinositol-spezifischen Phospholipase C (PI-PLC) erreicht. Listeria monocytogenes hydrolysiert das spezifische gereinigte Substrat, das dem Medium zugesetzt wird, und erzeugt einen undurchsichtigen Lichthof um die Kolonien.
Dieser basische pH-Wert des Mediums gewährleistet ein gutes Wachstum für ein breites Spektrum von Bakterien. Die Zugabe von Inhibitoren führt zu einer Reduktion des Wachstums der meisten begleitenden grampositiven und gramnegativen Pathogene sowie von Hefen und Pilzen. Die Selektivität wird durch die Zugabe von Lithiumchlorid, Nalidixinsäure und Cycloheximid erreicht.
Anwendung
Listeria-Agar sind gebrauchsfertige, sterile 90-mm-Platten für die Isolierung und Differenzierung von Listeria monocytogenes und anderen Listeria sp. aus Lebensmitteln und Futtermitteln, Umgebungsproben im Bereich der Lebensmittelproduktion, Lebensmittelhandhabung und anderen Materialien.
Rechtliche Hinweise
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS