Merck
1.46073
Millipore
HEIMPLATE XLD-Agar - LI EP + USP 30 ml
Selective media for the isolation of Salmonella and Shigella in pharmaceuticals and clinical materials
Synonym(e):
Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
EP 2.6.12
USP 61
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
solid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.4 ( in H2O)
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
20-25°C
Eignung
Salmonella spp. (spp.)
Allgemeine Beschreibung
Xylose-Lysin-Desoxycholat(XLD)-Agar ist ein selektives Wachstumsmedium für die Isolation von Salmonella- und Shigella-Spezies (Taylor und Schelbert, 1971), das von Taylor (1965) vorgestellt wurde. Es basiert auf der Verwendung der selektiv hemmenden Komponente Natriumdesoxycholat und drei Indikatorsystem, d. h. Xylose, Laktose und Saccharose in Kombination mit Phenolrot. Der Abbau von Xylose, Laktose und Saccharose zu Säure bewirkt, dass sich Phenolrot in die Farbe Gelb ändert. Natriumthiosulfat und Eisen(III)salz reagieren, um eine Ausfällung aus schwarzem Eisensulfid in den Kolonien zu bilden, was auf die Erzeugung von Hydrogensulfid hinweist. Bakterien, die Lysin zu Cadaverin decarboxylieren, sind daran zu erkennen, dass sie aufgrund eines pH-Anstiegs eine violette Färbung um die Kolonien herum aufweisen. Diese Reaktionen können gleichzeitig oder nacheinander stattfinden. Dadurch zeigt der pH-Indikator verschiedene Farbtöne oder er kann seine Farbe bei einer verlängerten Inkubation von gelb zu rot wechseln. Das Kulturmedium wirkt aufgrund seines Gehalts an Natriumdesoxycholat schwach hemmend auf andere Mikroorganismen.
Anwendung
Xylose-Lysin-Desoxycholat(XLD)-Agar – LI ist ein selektives Kulturmedium für die Isolation von Salmonella und Shigella in Pharmazeutika.
Verpackung
90-mm-Sedimentationsplatten mit einer Füllmenge von 30 ml (20 oder 120 Platten pro Packung) für lange Inkubationszeiten (LI)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Handbook of culture media for food and water microbiology
Curtis, GDW and Baird, Rosamund M and Corry, Janet EL et al.
Royal Society of Chemistry (2011)