14-567-M
Pyk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Pyk2. For use in Kinase Assays.
Synonym(e):
Protein-tyrosine kinase 2-beta, Calcium-dependent tyrosine kinase, CADTK, Calcium-regulated non-receptor proline-rich tyrosine kinase, Cell adhesion kinase beta, CAK-beta, CAKB, Focal adhesion kinase 2, FADK 2, Proline-rich tyrosine kinase 2, Related adh
Größe auswählen
CHF 520.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 520.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 117.2 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... PTK2B(2185)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit