1.44194
RCS® High Flow Touch-Luftkeimsammler
Impaction air sampler based on centrifugal force
Empfohlene Produkte
Materialien
polycarbonate hardware
Produktlinie
RCS®
Leistungsmerkmale
model (portable)
portable
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
RCS®
Gewicht
1.5 kg
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with Agar Strips
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bewährte Technologie unter Verwendung von standardisierten Agarmedien
- Innovatives Batteriekonzept mit fortschrittlichen Bedienoptionen
- Robustes Instrument mit einem minimalen Instandhaltungs- und Wartungsbedarf
- Kurze Probenahmezeiten mit einer Fließrate von 100 L/min
- Praktische Programmierung dank einfacher Berührfunktion
- Tragbar, batteriebetrieben und leicht
- Waagerechter und senkrechter Einbau, Messung in Höhen von bis zu 3 Metern
- Benutzerdefinierte Probenahme-Optionen (z. B. Einzelvolumen, Zeitverzögerung, Probenahme in festen Zeitintervallen)
- Hochauflösender Farb-Touchscreen mit häufig verwendeten Funktionen und Symbolen
- Intuitive Bedienoberfläche für eine benutzerfreundliche Navigation
- Innovative und einfach zu integrierende Softwarelösungen
- Niedrige Impaktionsgeschwindigkeit und Verwirbelung und geregelter Luftstrom
- Gleichmäßige Verteilung von Mikroorganismen
- Keine örtliche Trocknung des Agars
- Einfache Desinfektion, autoklavierbarer Probenahmekopf
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.