Wichtige Dokumente
1.44242
Millipore
Hycon®-Agarstreifen YM
Rose-Bengal Chloramphenicol Agar, for yeasts, for molds, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, Bengalrot-Agar-Streifen
Größe auswählen
50 UNITS
CHF 272.00
CHF 272.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
CHF 272.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
CHF 272.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Produktlinie
RCS®
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Verpackung
single packed of 50 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
YM-Agarstäbchen sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von Hefen und Schimmelpilzen in der Luft mit RCS® Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in einen wiederverschließbaren Beutel luftdicht verpackt und mit visueller Kontrolle zu 100 % überprüft, um maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen zu gewährleisten. Bengalrot-Chloramphenicol-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Bengalrot-Chloramphenicol-Agar ist ein selektives Medium zur Keimzahlbestimmung von Hefen und Schimmelpilzen. Es enthält Chloramphenicol, Streptomycin und Bengalrot als Selektionsmittel zur Hemmung des Bakterienwachstums. Bengalrot limitiert zudem die Größe und Höhe der Kolonien schnell wachsender Schimmelpilze, was den Nachweis von langsam wachsenden Pilzen erleichtert.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen mit RCS® Luftkeimsammlern.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable