Merck
1.44245
Millipore
Hycon®-Agarstreifen DG-18
Dichloran Glycerol Chloramphenicol Agar, for xerophilic yeast, aseptically filled, single packed of 25 strips, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, DGC-Agar-Streifen
Größe auswählen
25 UNITS
CHF 171.00
CHF 171.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
CHF 171.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
CHF 171.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Produktlinie
RCS®
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Verpackung
single packed of 25 strips
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
5.6 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
molds
xerophilic yeast
Allgemeine Beschreibung
Agarstäbchen DG-18 sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von xerophilen Schimmelpilzen in der Luft mit RCS® Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in einen wiederverschließbaren Beutel luftdicht verpackt und mit visueller Kontrolle zu 100 % überprüft, um maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen zu gewährleisten. Dichloran-Glycerin-Chloramphenicol-Agar (DG-18) wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. DG-18 ist ein selektives Medium zur Isolierung und Detektion xerophiler Schimmelpilze. Zur Hemmung der bakteriellen Begleitflora werden Chloramphenicol und Glycerin zugegeben, was die Wasseraktivität auf 0,95 reduziert. Die Zugabe von Dichloran hemmt die schnelle Ausbreitung von Schimmelpilzen der Gattung Mucor und begrenzt die Koloniegrößen anderer Gattungen, was die Koloniezählung vereinfacht. Der enzymatische Verdau von Casein ist eine Stickstoffquelle mit hohem Anteil an freien Aminosäuren, und Glucose liefert eine Energiequelle für das Wachstum.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen mit RCS® Luftkeimsammlern.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2