Wichtige Dokumente
14-420
Sigma-Aldrich
MEK1-Protein, inaktiv, 50 g
Unactive, N-terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant full-length human MEK1, for use in Kinase Assays.
Synonym(e):
MEK1-Protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Mol-Gew.
Mw 71 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: ZELLKOMMUNIKATION
N-terminale GST- und C-terminale His6-Markierungen, rekombinante humane MEK1 voller Länge
Produktquelle: exprimiert in E. coli
MEK1, auch bekannt als Mitogen-aktivierte Proteinkinase Kinase 1 (MAP2K1), ist eine Proteinkinase auf Chromosom 15q22.1-q22,33, die aus 12 Exonen und 393 Aminosäuren besteht. [1] Das Protein besteht aus zwei Hälften, die mehrere konservierte α-Helices und β-Stränge enthalten. [2]
Anwendung
Mitogen-aktivierte Proteinkinase Kinase 1 eignet sich zum Einsatz in In-vitro-Kinase-Assays:
  • Zur Verdeutlichung der zugrunde liegenden Mechanismen bei der Reaktion auf RAF(Rapidly Accelerated Fibrosarcoma)-Kinase-Inhibitoren und den Wechselwirkungen in nachgeschalteten Signalwegen [3]
  • Zur Untersuchung der Rolle der Mitogen-aktivierten Proteinkinase (Kinase 2, MEKK2) als MAP3K im ERK(Extracellular-signal regulated kinase)-Signalweg und zur Beurteilung ihres Potenzials als therapeutisches Ziel bei der Behandlung von Neurofibromatose Typ 1 (NF1)[4]
  • Zur Beurteilung der Wirksamkeit der kombinierten zielgerichteten Therapie mit Dabrafenib und Trametinib bei der Behandlung von Nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinomen (NSCLC). [5]
Biochem./physiol. Wirkung
Zielprotein: MEK1
Ziel-Unterfamilie: STE Mitogen-aktivierte Proteinkinase-Kinase 1 (MEK1) ist am RAS-RAF-MEK-ERK-Signalweg beteiligt. Dieser Signalweg spielt eine entscheidende Rolle bei verschiedenen zellulären Prozessen, einschließlich Apoptose, Zellzyklusprogression, Migration, Differenzierung, Stoffwechsel und Proliferation. [2] Eine seiner wichtigen Funktionen ist die Phosphorylierung spezifischer Stellen in extrazellulären signalregulierten Kinasen (ERK) (Mitogen-aktivierten Proteinkinase/extrazelluläre signalregulierte Kinase [MAPK3/ERK1 und MAPK1/ERK2]). [1] Die MEK-Aktivierung ist eng mit der Stimulation des Zellwachstums und den Transformationsprozessen verbunden. [6]
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von MBP(Katalog# 13-104)-Substrat in vitro beurteilt
Physikalische Form
Glutathion-Agarose gefolgt von Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeeyun Lee et al.
Journal of the National Cancer Institute, 103(8), 674-688 (2011-03-15)
Metastatic colorectal cancer (CRC) patients with v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (KRAS) mutations are resistant to treatment with cetuximab, a monoclonal antibody that targets the epidermal growth factor receptor. Statins have reported antitumor activity, but it is unknown
Non-V600 BRAF mutations recurrently found in lung cancer predict sensitivity to the combination of Trametinib and Dabrafenib
Noeparast A, et al.
Oncotarget, 8(36), 60094-60108 (2016)
MEKK2 mediates aberrant ERK activation in neurofibromatosis type I
Bok S, et al.
Nature Communications, 11(1), 5704-5704 (2020)
MEK1/2 dual-specificity protein kinases: Structure and regulation
Roskoski R Jr.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 417(1), 5-10 (2012)
Langerhans Cell Histiocytosis
Diagnostic Pathology (2016)