Wichtige Dokumente
M8822
MEK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
MAP2K1, MAPKK1, MKK1, PRKMK1
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Qualitätsniveau
Produktlinie
PRECISIO® Kinase
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
276-374 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~69 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... Map2k1(26395)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?