Merck
1.44024
Millipore
Oberflächenkeimindikator-Leerfolien-Kit
Empty slides, stand alone, sterile, pack of 20 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Hycon® Contact Slides Blank Slide Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 20 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
bacteria
fungi
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Leerfolien-Kit; die Oberflächenkeimindikatoren wurden für eine einfache und flexible mikrobiologische Überwachung von ebenen und gekrümmten Oberflächen entwickelt. Dank ihres speziellen Designs sind sie ein universelles Hilfsmittel in aseptischen Umgebungen und Isolatoren. Das Leerfolien-Kit enthält 20 leere, sterile und versiegelte Keimindikatoren mit einer Kontaktfläche von 25 cm2. Es ist für Anwendungen vorgesehen, für deren Anforderungen gebrauchsfertige Oberflächenkeimindikatoren nicht geeignet sind.
Anwendung
Leere Keimindikatoren werden für spezielle Anwendungen in der mikrobiellen Oberflächenüberwachung verwendet.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.