Merck
1.44022
Millipore
Oberflächenkeimindikatoren TC-y
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, sterile; γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
CASO-Agar, Soja-Caseinaufschluss-Agar, TSA
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
plate
Haltbarkeit
6 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Verpackung
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
Lagerbedingungen
protect from light (Tightly closed. Dry)
mp (Schmelzpunkt)
>95 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Die Oberflächenkeimindikatoren TC-y wurden für die einfache und flexible mikrobiologische Überwachung flacher und gewölbter Oberflächen entwickelt. Dank ihres einzigartigen Designs sind sie ein universelles Hilfsmittel in aseptischen Umgebungen und Isolatoren. Jeder Oberflächenkeimindikator ist einzeln versiegelt und gammabestrahlt. Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung zahlreicher Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium enthält einen Zusatz an Neutralisationsmitteln wie Lecithin, Polysorbat 80 und Histidin.
Anwendung
Die Oberflächenkeimindikatoren TC-y eignen sich zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in kontrollierten Reinraumbereichen von Produktionslinien, d. h. in Reinräumen der Klassen A und B, RABS oder Isolatoren.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.