Wichtige Dokumente
1.43023
Supelco
Schwefelsäurelösung
0.02 N
About This Item
Form
liquid
Konzentration
0.00999-0.01001 (mol/l)
Farbe
≤10, APHA
Eignung
suitable for odor (odorless)
Allgemeine Beschreibung
Volumetric solution
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°C)
Not applicable