14-1057
Humane native Nukleosomen
Human native nucleosomes purified from HeLa cell nuclei, digested with micrococcal nuclease & purified by glycerol gradient & ion exchange chromatography.
Synonym(e):
Human Nucleosome Preparation, Native Nucleosomes
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Konzentration
0.2 μg/μL
Methode(n)
activity assay: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Humane, native Nukleosomen, die aus HeLa-Zellkernen aufgereinigt, mit Mikrokokken-Nuklease aufgeschlossen und durch Glycerin-Gradienten- und Ionenaustauschchromatografie aufgereinigt wurden.
Nukleosomen sind die Grundeinheiten von Chromatin und bestehen aus etwa 147 bp DNA, die um ein zentrales Histon-Oktamer aus den Kernhistonen H2A, H2B, H3 und H4 gewickelt sind. Die Anordnung von Nukleosomen in Chromatin kann durch posttranslationale Modifikationen (PTM) an den C- und N-terminalen Enden der Kernhistone verändert werden. Histonmodifikationen können den Zugriff von wichtigen Transkriptionskomplexen auf DNA-Sequenzen entweder bereitstellen oder verhindern und die Genexpression regulieren. Diese Wirkungen können durch Anwendungen wie Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) entschlüsselt werden, die hochwertiges Chromatin und essenzielle Tools wie Histonproteine und geeignete Enzyme erfordert, um das Chromatin in vitro anzuordnen.
Produktherkunft: Mensch
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Geeignet für In-vitro-Chromatin-Anordnungs- und Enzymaktivitäts-Assays
Physikalische Form
20 μg Mononukleosomen in Puffer mit 20 mmol/l Tris-Cl, pH-Wert 7,9, 1 mmol/l EDTA, 0,5 mmol/l PMSF, 1 mmol/l DTT und 50 % Glycerin.
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum bei -80 ºC 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2