Merck
1.37045
SAFC
Lactosemonohydrat
powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
D-Lactose, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
Größe auswählen
5 KG
CHF 216.00
25 KG
CHF 690.00
CHF 216.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 KG
CHF 216.00
25 KG
CHF 690.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
CHF 216.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktmuster anfordern
Agentur
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
EMPROVE® EXPERT
pH-Wert
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
mp (Schmelzpunkt)
202 °C
Löslichkeit
161 g/L
Dichte
500 kg/m3
Eignung
passes test for IR spectroscopy
passes test for TLC
suitable for appearance
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChIKey
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.