Merck
1.07657
Millipore
Lactose monohydrate
milk sugar, suitable for microbiology
Synonym(e):
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
200-559-2
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
202 °C
Löslichkeit
161 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: Weißes bis gelbliches, feinkristallines Pulver
Spez. Drehung (α 20/D; 10 %; Wasser; ber. auf wasserfreie Substanz): +54.4 - +55.9 °
Sauer oder alkalisch reagierende Substanzen: entspricht
Trocknungsverlust (80 °C, 2 Std.): ≤ 0.5 %
Wasser: 4.5 - 5.5 %
Eignung für die Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable