1.32369
Anaerocult™ A mini
For the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
Synonym(e):
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
Chemically bind oxygen quickly and completely, Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere.
Hersteller/Markenname
Anaerocult™
Verpackung
pkg of 25 Anaerocult™ A mini and 25 special incubation bags
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed)
Farbe
white
Anwendung(en)
microbiology
Kompatibilität
ANAEROTEST™
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Artikel
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.