1.32383
Anaerocult™ C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Synonym(e):
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
Verpackung
pack of 25 bags
Hersteller/Markenname
Anaerocult™
Lagerbedingungen
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
Anwendung(en)
microbiology
Kompatibilität
ANAEROTEST™
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Artikel
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.