Dokumente
129876
Sigma-Aldrich
Amilorid, Hydrochlorid
An inhibitor of angiogenesis.
Synonym(e):
Amilorid, Hydrochlorid, Modulator von säureempfindlichen Ionenkanälen I, ASIC-Kanalmodulator I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8ClN7O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.63 (free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
water: 2.5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
InChIKey
ACHKKGDWZVCSNH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Inhibitor der Angiogenese. Hemmt die kapilläre Morphogenese vollständig und reversibel bei etwa 130 µmol/l. In geringen Konzentrationen dient es als potenter und spezifischer Inhibitor des transmembranen Na+-Eintritts und der Na+,K+-ATPase. Es dient auch als Inhibitor des Plasminogenaktivators vom Urokinase-Typ (uPA). Blockiert die Reaktionen der glatten Muskulatur auf kontraktile Reize und die durch Palytoxin eingeleitete Leifähigkeit der Skelettmuskeln. Verringert das elektrische Potential des tubulären Epithels. Blockiert in höheren Konzentrationen den Na+/H+-Austauschweg.
Ein Inhibitor der Angiogenese. In geringen Konzentrationen dient es als potenter und spezifischer Inhibitor des transmembranen Na+-Eintritts und der Na+/H+-ATPase. Hemmt die Reaktion der glatten Muskulatur auf kontraktile Reize. Blockiert die durch Palytoxin eingeleitete Leifähigkeit der Skelettmuskeln. Verringert das elektrische Potential des tubulären Epithels. Blockiert in höheren Konzentrationen den Na+/H+-Austauschweg.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
kapilläre Morphogenese
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 130 µmol/l hemmen die kapilläre Morphogenese vollständig und reversibel
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Knoll, A., et al. 1999. Microvasc. Res.58, 1.
Swiercz, R., et al. 1999. Oncol. Rep.6, 523.
Moran, A., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C350.
Alliegro, M.C., et al. 1993. J. Exp. Zool. 267, 245.
Sugiyama, S., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 8215.
Yoshida, K., et al. 1988. Biochem. Biophys. Res. Commun.154, 101.
Sariban-Sotorabay, S. und Benos, D.J. 1986. Am. J. Physiol.250, C175.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dylan Adams et al.
PloS one, 17(5), e0266890-e0266890 (2022-05-04)
Sodium-hydrogen exchangers (NHEs) tightly regulate intracellular pH (pHi), proliferation, migration and cell volume. Heterogeneity exists between pulmonary endothelial cells derived from different vascular segments, yet the activity and isoform expression of NHEs between these vascular segments has not been fully
Elsa M Reyes-Reyes et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2036, 173-186 (2019-08-15)
Oligonucleotides can be designed or evolved to bind to specific DNA, RNA, protein, or small molecule targets and thereby alter the biological function of the target. The therapeutic potential of oligonucleotides targeted to intracellular molecules will depend largely on their
Ningyong Xu et al.
PloS one, 16(4), e0250095-e0250095 (2021-04-24)
Collective migration of endothelial cells is important for wound healing and angiogenesis. During such migration, each constituent endothelial cell coordinates its magnitude and direction of migration with its neighbors while retaining intercellular adhesion. Ensuring coordination and cohesion involves a variety
Juliette L Simonin et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Defective hydration of airway surface mucosa is associated with recurrent lung infection in cystic fibrosis (CF), a disease caused by CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene mutations. Whether the composition and/or presence of an airway surface liquid (ASL) is sufficient