Wichtige Dokumente
1.19638
Supelco
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] Cyano sorbent for HPLC
Größe auswählen
10 G
CHF 2’160.00
CHF 2’160.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 2’160.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
CHF 2’160.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 CN (5 µm),
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
6.6% Carbon loading
Parameter
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyano (CN) bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Schüttdichte
200‑400 kg/m3
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
LiChrospher® CN has polar and hydrophobic properties, thus can be used as less polar alternative to LiChrospher Si 60 in normal phase applications or as less hyfrophobic alternative to LiChrospher RP-8 in reversed phase applications.
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Druck: ≤ 30 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 60000
Stabilitätstest: entspricht
Korngröße (d10): 4.8 - 5.5 µm
Korngröße (d50): 6.5 - 7.5 µm
Korngröße (d90): 9.0 - 10.5 µm
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable