Fortfahren mit
1.50892
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] Cyano TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 747.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
CN, Cyano (CN) bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
CHF 747.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L10
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
6.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
CN, Cyano (CN) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche
LiChrospher® CN besitzt polare und hydrophobe Eigenschaften und kann daher in Normalphasen-Anwendungen als weniger polare Alternative zu LiChrospher Si 60 oder als weniger hydrophobe Alternative zu LiChrospher RP-8 in Umkehrphasen-Anwendungen verwendet werden. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Analysis Note
Druck: ≤ 65 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 40.000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 0,5–1,5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.508251.509951.50838
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
Cyano (CN) bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size