1.50845
LiChrospher® 100 CN (10 µm) HPLC Columns
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) Hibar® RT 250-4
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] Cyano TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrospher® 100 CN (10 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
6.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyano (CN) bonding phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 20000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): ≥ 0.5