1.19364
Lochdeckel
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco®
Synonym(e):
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum lid
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
no. of holes 400 autoclavable
Hersteller/Markenname
MAS-100 NT®
top thickness
0.7 mm
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Rechtliche Hinweise
Zubehör
konfiguriert für