1.09222
MAS-100 Iso NT® Perforated Lid
stainless steel, no. of holes, 400 hole installed ( ), hole diam. 0.7 mm
Synonym(e):
collection head, sieve head
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
no. of holes 400 hole installed ( )
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Lochdurchm.
0.7 mm
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
Lagertemp.
no temp limit
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.