Wichtige Dokumente
1.17074
Supelco
Spectromelt® C 15 MP
Größe auswählen
1 KG
CHF 132.00
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 132.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
CHF 132.00
Voraussichtliches Versanddatum23. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Lagerung und Haltbarkeit
Storage temperature: no restrictions.
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3