Wichtige Dokumente
1.13990
Supelco
Spectromelt® C 10
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy, for X-ray fluorescence analysis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
XRF: suitable
Löslichkeit
water: partially soluble
Kationenspuren
Al: ≤0,001%
Ba: ≤ 0,001%
Ca: ≤ 0,001%
Co: ≤ 0,001%
Cr: ≤ 0,001%
Cu: ≤ 0,001%
Fe: ≤ 0,001%
K: ≤ 0,001%
Mn: ≤ 0,001%
Mo: ≤ 0,001%
Ni: ≤ 0,001%
Pb: ≤ 0,001%
Si: ≤ 0,001%
Sr: ≤ 0,001%
Ti: ≤ 0,001%
V: ≤ 0,001%
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Hinweis zur Analyse
IR-Spektrum: entspricht
Al (Aluminium): ≤ 0,001
Ba (Barium): ≤ 0,001
Ca (Calcium): ≤ 0,001
Co (Cobalt): ≤ 0,001
Cr (Chrom): ≤ 0,001
Cu (Kupfer): ≤ 0,001
Fe (Eisen): ≤ 0,001
K (Kalium): ≤ 0,001
Mn (Mangan): ≤ 0,001
Mo (Molybdän): ≤ 0,001
Ni (Nickel): ≤ 0,001
Pb (Blei): ≤ 0,001
Si (Silicium): ≤ 0,001
Sr (Strontium): ≤ 0,001
Ti (Titan): ≤ 0,001
V (Vanadium): ≤ 0,001
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
In der Atomspektroskopie wird die von Elektronen absorbierte oder emittierte Energie verwendet, um die Elementzusammensetzung einer Probe zu identifizieren und zu quantifizieren. Sie umfasst verschiedene Analysetechniken, wie z.B. AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS und XRF.