Wichtige Dokumente
1.15939
Sigma-Aldrich
Kernechtrot (C.I.) 60760)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Kernechtrot (C.I.) 60760)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
229-088-0
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
5.5-7.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Löslichkeit
1 g/L
Schüttdichte
400‑450 kg/m3
εmax
380-422 at 557-559 nm in DMSO at 0.02 g/L
383-426 at 520-522 nm in DMSO at 0.02 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChIKey
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kernechtrot (C.I. 60760) ist ein Certistain® Trockenfarbstoff, der in der Mikroskopie häufig für die Zellkernfärbung in Probenmaterial menschlichen Ursprungs genutzt wird. Je nach den Anforderungen und Vorlieben des Anwenders kann es zur Herstellung einer kernechtroten Färbungslösung verwendet werden. Es wird häufig zur Gegenfärbung in histochemischen Reaktionen verwendet, z. B. bei der Berliner-Blau-Färbung zum Nachweis von Eisen oder bei der Silberplattierung von Retikulinfasern, aber auch zur Kernfärbung mit Alcianblau. Da der Farbstoff zum Produktsortiment der Certistain® Farbstoffe gehört, wird er vor der Freigabe gemäß strengen Spezifikationen chemisch analysiert (CE-Kennzeichnung und IVD-Produkt), was eine hohe Färbungsqualität mit zuverlässigen Färbungsergebnissen gewährleistet. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden. Sie kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 90 %
Identität
- Natrium:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ 1 (Dimethylsulfoxid): 557–559 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Dimethylsulfoxid): 520–522 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm
- λ1max; 0,02 g/L; Dimethylsulfoxid:
380–422
- λ2max; 0.02 g/L; Dimethylsulfoxid: 383–426
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): ≤ 5 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable