1.15930
Toluidinblau O (C.I. 52040)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Toluidinblau O (C.I. 52040), Toluidinblau O (C.I. 52040) Certistain®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.8 (25 °C in H2O)
Löslichkeit
30 g/L
Schüttdichte
410 kg/m3
εmax
1330-1570 at 628-633 nm in water at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität
- Chlorid:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Maximale Absorption λ max. (Wasser): 628–633 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Wasser): 1330–1570
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 8 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable