Merck
1.07815
Supelco
Zinn(II)-Chlorid-Dihydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Zinn(II)-Chlorid-Dihydrat
Größe auswählen
100 G
CHF 113.00
250 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 508.00
25 KG
CHF 9’030.00
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 113.00
250 G
CHF 193.00
1 KG
CHF 508.00
25 KG
CHF 9’030.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Sn · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-868-0
NACRES:
NA.21
CHF 113.00
Voraussichtliches Versanddatum13. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.05% Substances not precipitated with H2S (as sulphates)
pH-Wert
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp (Schmelzpunkt)
38 °C (anhydrous substance)
Dichte
2.71 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: Diese Studie untersucht die Rolle der Vorstufenkonzentration, einschließlich Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, bei der Kontrolle von Partikelgröße und Kristallgröße während der Herstellung von Cer-dotierten Zinnoxid-Nanomaterialien. Diese Parameter haben einen entscheidenden Einfluss auf die optischen Eigenschaften und die Energielücke der hergestellten Nanomaterialien und machen die Verbindung für Anwendungen wie Sensoren, Katalysatoren und Energiegeräte wertvoll (Al-Hada NM et al., 2021).
Verlinkung
Ersetzt: SX0885-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch, SnCl₂·2H₂O): 98,0 - 103,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung in Salzsäure: entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,002 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Mit H₂S nicht fällbare Anteile (als Sulfate): ≤ 0,05 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable