1.15388
TLC plates, Silica gel 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
RP-8 Silica Gel Thin-layer Chromatography Plates
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 200 - 270 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
68 - 74
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 45 - 55
- Reichstein S, Steroidtest: 65 - 75
- Hydrocortison,Steroidtest: 75 - 91
Typischer Wert gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/ Wasser (70/30 v/v)