Merck
1.05747
Supelco
TLC-Platten, Kieselgel 60 RP-2 F (silanisiert) 25 Glasplatten 20 x 20 cm
glass support, fluorometric, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonym(e):
DC-Platten aus silanisiertem Kieselgel, RP-2
Größe auswählen
25 UNITS
CHF 677.00
CHF 677.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
CHF 677.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 677.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
9.5-11.5 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Nachweisverfahren
fluorometric (flourescent indicator F254)
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
DC-Glasplatten, Beschichtung: RP-2-modifiziertes Kieselgel mit Fluoreszenzindikator F254 Die RP-2-modifizierte Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 20 x 20 cm in Packungen à 25 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
RP-modifizierte Platten dienen als Pilotverfahren für die HPLC und sie ermöglichen die Auswahl verschiedener Lösungsmittelsysteme für spezielle Trennungen. Unsere RP-modifizierten Kieselgelschichten eignen sich ideal für viele schwierige Trennungen, die mit nicht modifiziertem Kieselgel nicht bewältigt werden können. Diese Schichten verwenden wässrige Lösungsmittelsysteme, um extrem unpolare Substanzen zu trennen und besonders polare, an Ionenpaar-Chromatographie adaptierbare Substanzen zu analysieren. Darüber hinaus sind RP-modifizierte Kieselgelschichten weniger von der atmosphärischen Luftfeuchtigkeit abhängig. Im Gegensatz zu unmodifiziertem Kieselgel zeigt sich bei RP-Phasen keine katalytische Aktivität. Dadurch sind diese Platten die beste Wahl für instabile Substanzen, die zur oxidativen Zersetzung neigen.
Verlinkung
Ersetzt: 5747-7; 5747
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,5 µm–11,5 µm
Schichtdicke: 190–250Mµm Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographische Tests:
A) Cholesterintest
hRf-Werte – Cholesterin, Cholesterintest: 80–90
B) Steroidtest – Methyltestosteron,
Steroidtest: 35–44 – Reichstein S,
Steroidtest: 46–54 – Hydrocortison,
Steroidtest: 53–61
Typischer bestimmter Wert auf einer aktivierten Platte (120 °C, 15 min)
Eluent a) Aceton/Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Aceton/Wasser (60/40 v/v)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.