Merck
1.05746
Supelco
TLC-Platten, Kieselgel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
DC-Kieselgelplatten 60 RP-2
Größe auswählen
25 UNITS
CHF 444.00
CHF 444.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
CHF 444.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 444.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
9.5-11.5 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 20 x 20 cm
Verlinkung
Ersetzt: 5746-7; 5746
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 9,5 µm–11,5 µm Schichtdicke: 190–250 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
Cholesterintest
hRf-Werte (Cholesterin, Cholesterintest): 80 – 90
Typischer Wert gemessen auf einer aktivierten Platte, (120 °C, 15 Min.)
Eluent: Aceton/Wasser (95/5 v/v)