Dokumente
1.15262
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
product name
Ion exchanger Amberlite IRA-410, suitable for ion chromatography
Form
resin
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (strongly basic)
Matrix
PS-DVB
Aktive Matrixgruppe
SAX
Partikelgröße
300-1100 μm
Trenntechnik
anion exchange
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
(strongly basic anion exchanger type II) Cl⁻ form
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: feuchte bräunlich-gelbe Kügelchen
Totale Kapazität: ≥ 1.3 mol/l
Korngröße (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3