Wichtige Dokumente
1.15127
Supelco
Ion exchanger Amberlite MB-3
mixed bed ion exchanger with colour indicator, strongly acidic H⁺ form and strongly basic OH⁻ form
Synonym(e):
Ion exchanger Amberlite MB-3
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
Form
resin
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrix
PS-DVB
Partikelgröße
300-1180 μm
Dichte
0.69 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Trenntechnik
mixed mode
Hinweis zur Analyse
Beschreibung: blaue und cremefarbene Kügelchen
Anionenaustauscher-Kapazität: ≥ 0.6 mol/l
Kationenaustauscher-Kapazität: ≥ 0.5 mol/l
Korngröße (0.3 - 1.18 mm): ≥ 80 %
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.