Merck
1.14825
Supelco
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Aluminium-Test, photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 350 tests
350 tests
spezifische(r) Analyt(en)
aluminium
Messbereich
0.020-1.20 mg/L (Al)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Chromazurol S)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,020–1,20 mg/l Al Spectroquant®
Diese Methode entspricht APHA 3500-Al-B und DIN ISO 10566 E30. Dieser Spectroquant® Aluminium-Reagenzientest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Aluminiumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In leicht sauren, acetatgepufferten Lösungen reagieren Aluminiumionen mit Chromazurol S und bilden eine blau-violette Verbindung, die photometrisch nachgewiesen werden kann. Aufgrund der intrinsischen orangefarbenen Färbung des Blindreagens weist die Messlösung eine orange-rote bis rote Farbe auf.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ali Masoudi Alavi et al.
ChemistryOpen, 9(5), 631-636 (2020-06-04)
Aluminum phosphates are known as inorganic hardening agents for the setting of alkali silicate solutions, but only few studies have been published on the setting mechanism of potassium water glass. The solution behavior of two aluminum metaphosphates in alkaline environments
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Fusionsschmelze
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Mineralisierung von Säure
Alle anzeigen