Merck
1.14683
Supelco
Residual Hardness Test, photometric
photometric, 0.50-5.00 mg/L (Ca), water hardness 0.070-0.700 °d, water hardness 0.087-0.874 °e, water hardness 0.12-1.25 °f, 0.70-7.00 mg/L (CaO), 1.2-12.5 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Resthärte-Küvettentest, photometric, 0.50-5.00 mg/L (Ca), water hardness 0.070-0.700 °d, water hardness 0.087-0.874 °e, water hardness 0.12-1.25 °f, 0.70-7.00 mg/L (CaO), 1.2-12.5 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
0.50-5.00 mg/L (Ca)
0.70-7.00 mg/L (CaO)
1.2-12.5 mg/L (CaCO3)
water hardness measuring range
0.070-0.700 °d
0.087-0.874 °e
0.12-1.25 °f
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Phthalein complexone)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,50–5,00 mg/l Ca 0,070–0,700 °d 0,087–0,874 °e 0,12–1,25 °f 0,70–7,00 CaO 1,2–12,5 mg/l CaCO₃ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Resthärte-Küvettentest wurde speziell für die genaue Analyse von geringen Härtewerten in hochreinen Wasserproben entwickelt. Die Härte einer Probe ist auf die enthaltene Menge von Salzen der Erdalkalimetalle Calcium, Magnesium, Strontium und Barium (“Härtebildner”) zurückzuführen. Da Strontium und Barium allgemein in Gewässern nur in Spuren vorkommen, wird die Härte als der Gehalt von Calciumionen, Ca2+, und Magnesiumionen, Mg2+ (“Härteionen”) in Wasser definiert.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung bilden Calcium- und Magnesiumionen mit Phthaleinviolett einen violetten Farbstoff, der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3