Merck
1.14566
Supelco
Zink-Küvettentest
photometric, 0.20-5.00 mg/L (Zn), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
zinc
Messbereich
0.20-5.00 mg/L (Zn)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (PAR)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,20–5,00 mg/l Zn Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Zinktest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Zinkionen in Wasserproben. In alkalischer Lösung reagieren Zinkionen mit Pyridylazoresorcinol (PAR), um einen roten Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
MQuant® Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Zinkkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Spectroquant® Test angewendet wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
Photometrische Bestimmung mit Pyridylazo-resorcin (PAR) nach einer Säureextraktion