Merck
1.14564
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Sulfat-Küvettentest, photometric, 100-1000 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
sulfate
Messbereich
100-1000 mg/L (SO42-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 100–1000 mg/l SO₄²⁻ Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E und ASTM D516-11.
Dieser Spectroquant® Sulfat-Küvettentest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Sulfatgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: Sulfat-Ionen reagieren mit Barium-Ionen, um schwach lösliches Bariumsulfat zu bilden. Die daraus resultierende Trübung wird photometrisch gemessen (turbidimetrisches Verfahren).
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische oder turbidimetrische Bestimmung nach der Wasserextraktion/Fusionsschmelze
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting