Merck
1.11106
Supelco
Chloride Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chlorid
Größe auswählen
200 TESTS
CHF 237.00
CHF 237.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 TESTS
CHF 237.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 237.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Chlorid-Test, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
spezifische(r) Analyt(en)
chloride
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Chlorid ist in der Erdkruste enthalten und kann daher in verschiedenen Konzentrationen in allen natürlichen Gewässern gefunden werden. Dieser grundlegende Parameter der Wasseranalyse kann mit unserem Chlorid-Test geprüft werden. Dieser MQuant®-Chloridtest (vormals MColortest®) eignet sich für die titrimetrische Bestimmung mit einer Spritze mit Skaleneinteilung.
Methode
In stickstoffhaltiger Lösung werden Chloridionen mit Quecksilber(II)nitrat-Lösung gegen 1,5-Diphenylcarbazon als Indikator titriert. Bei diesem Prozess wird ein leicht dissoziiertes Quecksilber(II)chlorid gebildet. Am Endpunkt der Titration reagieren überschüssige Quecksilber(II)-Ionen mit dem Indikator, um einen blau-violetten Komplex zu bilden. Die Chloridkonzentration wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt (merkurimetrische Bestimmung).
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
  • Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser (nach einer Verdünnung)
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Wasser für Beton in der Bauindustrie
  • Nutzwasser und Abwasser
  • Kessel- und Kesselspeisewasser
  • Schwimmbeckenwasser
  • Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
  • Böden und Düngemittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Verfahren: titrimetrisch mit Titrierpipette MQuant®
Anwendung
  • PREFUL MRI for Monitoring Perfusion and Ventilation Changes after Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor Therapy for Cystic Fibrosis: A Feasibility Study: In dieser Studie wird die Verwendung von PREFUL-MRT zur Überwachung von Perfusions- und Ventilationsänderungen bei Mukoviszidose-Patienten nach der Therapie beschrieben und ihr Potenzial für eine nicht-invasive Beurteilung im klinischen Setting demonstriert (Dohna et al., 2024).
  • Wearable sweat chloride sensors: materials, fabrication and their applications: Diese Übersichtsarbeit befasst sich mit Fortschritten bei Materialien und Herstellungstechniken für tragbare Schweißchloridsensoren und diskutiert ihr erhebliches Potenzial für die Echtzeit-Gesundheitsüberwachung und -Diagnostik (Patel et al., 2024).
  • Initial characteristics of cystic fibrosis in Algeria: Description of 34 pediatric cases: Bietet einen Überblick über die klinische Präsentation und die ersten Merkmale der Mukoviszidose in einer pädiatrischen Kohorte in Algerien, was zum regionalen Verständnis dieser genetischen Störung beiträgt (Bendoukha et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3