Wichtige Dokumente
1.10991
Millipore
KING agar B (base) (Dansk Standard)
suitable for microbiology
Größe auswählen
500 G
CHF 553.00
CHF 553.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 553.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
CHF 553.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
Erstarrungsverhalten (2 Std., 45 °C): flüssig
pH-Wert (25 °C): 6.9 - 7.3
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): gut bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): gut bis sehr gut
Gelbgrünes Pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Gelbgrünes Pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): +
Gelbgrünes Pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +
Gelbgrünes Pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Gelbgrünes Pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Gelbgrünes Pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Fluoreszenz (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Fluoreszenz (Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 (WDCM 00115)): +
Fluoreszenz (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +
Fluoreszenz (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Fluoreszenz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Fluoreszenz (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Bebrütung: bis 72 Std.; 20-25 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1