Merck
1.10449
Millipore
DNase test agar
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
powder (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen
- Klarheit:
klar bis schwach opaleszent
- Farbe: gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7.1 - 7.5
Wachstum
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
gut bis sehr gut
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): gut bis sehr gut
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): gut bis sehr gut
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): gut bis sehr gut
- Serratia marcescens ATCC 14756: gut bis sehr gut
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): gut bis sehr gut
Aufhellung
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033): +
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036): -
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
- Serratia marcescens ATCC 14756: +
- Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001): +
Bebrütung: 24 Std-; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3