Merck
1.10032
Supelco
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Synonym(e):
Chemische Teststreifen zur Messung der Wasserhärte
Größe auswählen
1000 STRIPS
CHF 384.00
25000 PKG
CHF 4’290.00
CHF 384.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 STRIPS
CHF 384.00
25000 PKG
CHF 4’290.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 384.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Gesamthärte-Test, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststäbchen (einzeln versiegelt) <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f MQuant®
Mit dem Gesamthärtetest kann die Wasserhärte für Heizsysteme, Kaffeemaschinen, Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen bestimmt werden, um die Dosierung von Wasserenthärtern und die Verwendung von Wasserfiltern zu optimieren. Die Wasserhärte ist bedingt durch den Gehalt an Salzen der Erdalkalimetalle, hauptsächlich Calcium und Magnesium. Die Gesamthärte ergibt sich aus der Summe aller Calcium- und Magnesiumionen. Die Teststreifen für die Gesamthärte vereinfachen die Erkennung der Wasserhärte, da sie einen praktischen und unkomplizierten Prüfprozess vor Ort bieten. Das Verfahren ist einfach und bequem, und die deutliche Farbeänderung von Grün zu Rot liefert innerhalb von Sekunden zuverlässige Ergebnisse. Zur Verwendung die Teststreifen einfach in das Wasser eintauchen, die angegebene Zeit warten und die Ergebnisse ablesen.
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1