Merck
1.09754
Supelco
Methylmargarat
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Methylmargarat, Methylheptadecanoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
217-055-3
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
184 °C/13.3 hPa
mp (Schmelzpunkt)
28-30 °C
Übergangstemp.
flash point >110 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110.0 °C - closed cup