Merck
1.04008
Supelco
Formamid
EMPLURA®
Synonym(e):
Ameisensäureamid, Methanamid, Amid C1, Formamid
About This Item
Lineare Formel:
HCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.04
Beilstein:
505995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-842-0
NACRES:
NA.21
bp:
210 °C (lit.)
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (N)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Wirksamkeit
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.7-19.0 % (v/v)
Methode(n)
hybridization: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% Water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 175 °C
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Formamid destabilisiert Nukleinsäureduplexe und kann typischerweise in einer Konzentration von 50%, in Hybridisierungsprotokollen, die niedrigere Hybridisierungstemperaturen erfordern, verwendet werden.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (N; Kjeldahl): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 1,132–1,135
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,3 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.